Cloruro de dimetilcarbamoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0695-25G D0695-500G
TCIAD0695-25GEA 17 EUR
TCIAD0695-25G TCIAD0695-500G
Cloruro de dimetilcarbamoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de dimetilcarbamoílo
Formula: C₃H₆ClNO
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00000635
Núm. CAS: 79-44-7
EINECS: 201-208-6
UN: 2262
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1396405afc535a2a184dfe68a65fb199364b324&vid=c1396405afc535a2a184dfe68a65fb199364b324&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %