Etosuximida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Ethyl-2-methylsuccinimide, 3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione
E0746-25G E0746-5G
TCIAE0746-25GEA 121 EUR
TCIAE0746-25G TCIAE0746-5G
Etosuximida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Etosuximida
Formula: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00072123
Núm. CAS: 77-67-8
EINECS: 201-048-7
Índice Merck: 14,03748
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db63924aafd7ef827cb1cd0dfa7779bb15d13715&vid=db63924aafd7ef827cb1cd0dfa7779bb15d13715&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C