(Cianometil)fosfonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C1430-25G
C1430-5G
TCIAC1430-25GEA
56
EUR
TCIAC1430-25G
TCIAC1430-5G
(Cianometil)fosfonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
(Cianometil)fosfonato de dietilo
Formula:
C₆H₁₂NO₃P MW: 177.14 g/mol Pto. Ebullición: 168°C |
Número MDL:
MFCD00001893 Núm. CAS: 2537-48-6 EINECS: 219-806-0 UN: 3278 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |