Azaciclonol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: alpha,alpha-Diphenyl-4-piperidinemethanol, alpha-(4-Piperidyl)benzhydrol, Diphenyl(4-piperidinyl)methanol, α,α-Diphenyl-4-piperidinomethanol, Diphenyl-4-piperidinemethanol
P1369-25G P1369-5G
TCIAP1369-25GEA 100 EUR
TCIAP1369-25G TCIAP1369-5G
Azaciclonol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Azaciclonol
Formula: C₁₈H₂₁NO
MW: 267,37 g/mol
Número MDL: MFCD00066980
Núm. CAS: 115-46-8
EINECS: 204-092-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18f9d3078675a1c04703afa5cf2085a864263ea1&vid=18f9d3078675a1c04703afa5cf2085a864263ea1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 161.0 to 164.0 deg-C
Solubility in hot Methanol within almost transparency