7-(Dimetilamino)-4-metil-2-benzopirona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3355-25G D3355-5G
TCIAD3355-25GEA 249 EUR
TCIAD3355-25G TCIAD3355-5G
7-(Dimetilamino)-4-metil-2-benzopirona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
7-(Dimetilamino)-4-metil-2-benzopirona
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Número MDL: MFCD00006862
Núm. CAS: 87-01-4
EINECS: 201-717-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=882e2cc9afcbff3e12eb914f3da3828a7a957258&vid=882e2cc9afcbff3e12eb914f3da3828a7a957258&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C