4-metilumbeliferona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0453-25G M0453-500G M0453-100G
TCIAM0453-25GEA 39 EUR
TCIAM0453-25G TCIAM0453-500G TCIAM0453-100G
4-metilumbeliferona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-metilumbeliferona
Formula: C₁₀H₈O₃
Número MDL: MFCD00006866
Núm. CAS: 90-33-5
EINECS: 201-986-7
Índice Merck: 14,04854
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14bfb37c9f6212545504e79cf9d938b792e19c9&vid=b14bfb37c9f6212545504e79cf9d938b792e19c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency