1-(Trifluoroacetil)imidazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
T0670-25G T0670-5G
TCIAT0670-25GEA 210 EUR
TCIAT0670-25G TCIAT0670-5G
1-(Trifluoroacetil)imidazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-(Trifluoroacetil)imidazol
Formula: C₅H₃F₃N₂O
MW: 164,09 g/mol
Pto. Ebullición: 83°C
Pto. de inflamación: 45°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014501
Núm. CAS: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7c51fd0712ca5daf3c7161041815b651af5036b&vid=c7c51fd0712ca5daf3c7161041815b651af5036b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Dodecylamine