4-Cloro-2,6-dimetoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1385-1G D1385-5G
TCIAD1385-1GEA 24 EUR
TCIAD1385-1G TCIAD1385-5G
4-Cloro-2,6-dimetoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-2,6-dimetoxipirimidina
Formula: C₆H₇ClN₂O₂
Número MDL: MFCD00006068
Núm. CAS: 6320-15-6
EINECS: 228-669-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C