2,3-Dihidrobenzo[b]furano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1583-25G D1583-5G
TCIAD1583-25GEA 119 EUR
TCIAD1583-25G TCIAD1583-5G
2,3-Dihidrobenzo[b]furano ≥98.0% (por GC)
2,3-Dihidrobenzo[b]furano
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 189°C
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00005855
Núm. CAS: 496-16-2
EINECS: 207-817-3
Índice Merck: 14,02559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74fd5b8fcf6853454bf981e3272f29fa29f150e4&vid=74fd5b8fcf6853454bf981e3272f29fa29f150e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %