1,3-Ditiano-2-carboxilato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1648-1G D1648-5G
TCIAD1648-1GEA 48 EUR
TCIAD1648-1G TCIAD1648-5G
1,3-Ditiano-2-carboxilato de etilo ≥98.0% (por GC)
1,3-Ditiano-2-carboxilato de etilo
Formula: C₇H₁₂O₂S₂
MW: 192,30 g/mol
Pto. de inflamación: 55°C
Número MDL: MFCD00006657
Núm. CAS: 20462-00-4
EINECS: 243-838-4
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06c89eb95e3ca3090935378478823d07e3cb5623&vid=06c89eb95e3ca3090935378478823d07e3cb5623&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %