2-Trimetilsilil-1,3-ditiano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (1,3-Dithian-2-yl)trimethylsilane
T1514-25G T1514-5G
TCIAT1514-25GEA 751 EUR
TCIAT1514-25G TCIAT1514-5G
2-Trimetilsilil-1,3-ditiano ≥96.0% (por GC)
2-Trimetilsilil-1,3-ditiano
Formula: C₇H₁₆S₂Si
MW: 192,417 g/mol
Pto. Ebullición: 77°C
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00006655
Núm. CAS: 13411-42-2
EINECS: 236-504-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e2da42db22d06202aaaeea35caa0159d83bd446&vid=4e2da42db22d06202aaaeea35caa0159d83bd446&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0380 to 1.0410
Refractive index n20/D 1.5310 to 1.5340