2-Metil-1,3-benzoxazol-5-amina
Proveedor: Apollo Scientific
OR1878-1G OR1878-500MG
APOSOR1878-1GEA 180 EUR
APOSOR1878-1G APOSOR1878-500MG
2-Metil-1,3-benzoxazol-5-amina
2-Metil-1,3-benzoxazol-5-amina
Formula: C₈H₈N₂O
Número MDL: MFCD00628970
Núm. CAS: 72745-76-7