2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1367-1G
A1367-100MG
TCIAA1367-1GEA
229
EUR
TCIAA1367-1G
TCIAA1367-100MG
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride
Formula:
C₄H₇ClF₃NO₂ |
Número MDL:
MFCD00671488 Núm. CAS: 15959-93-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystaline |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |