Cloruro de difenilcarbamoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0880-25G D0880-5G
TCIAD0880-25GEA 133 EUR
TCIAD0880-25G TCIAD0880-5G
Cloruro de difenilcarbamoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de difenilcarbamoílo
Formula: C₁₃H₁₀ClNO
Número MDL: MFCD00000633
Núm. CAS: 83-01-2
EINECS: 201-450-2
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9fc47ae4740838ba188203ee51b6727b1afa406&vid=f9fc47ae4740838ba188203ee51b6727b1afa406&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Dark blue powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C