(Metiltio)acetonitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0941-10G M0941-25G
TCIAM0941-10GEA 65 EUR
TCIAM0941-10G TCIAM0941-25G
(Metiltio)acetonitrilo ≥99.0% (por GC)
(Metiltio)acetonitrilo
Formula: C₃H₅NS
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001925
Núm. CAS: 35120-10-6
EINECS: 252-383-0
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4b01638dc2c068206ea9aca607783d1b2175a3d&vid=f4b01638dc2c068206ea9aca607783d1b2175a3d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %