Acetato de 2-cloro-2-oxoetilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate

A1500-100G A1500-25G
TCIAA1500-100GEA 314 EUR
TCIAA1500-100G TCIAA1500-25G
Acetato de 2-cloro-2-oxoetilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Acetato de 2-cloro-2-oxoetilo
Formula: C₄H₅ClO₃
MW: 136,53 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00011535
Núm. CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4ac28f166d5cd3f7bce2cc9f502c236c6ad8b25&vid=f4ac28f166d5cd3f7bce2cc9f502c236c6ad8b25&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR