Acetoacetato de alilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Allyl Acetoacetate, Acetoacetic acid allyl ester
A1981-25G A1981-500G
TCIAA1981-25GEA 35 EUR
TCIAA1981-25G TCIAA1981-500G
Acetoacetato de alilo ≥95.0% (por GC)
Acetoacetato de alilo
Formula: C₇H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 195°C
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00009811
Núm. CAS: 1118-84-9
EINECS: 214-269-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93da40a8f76995e39d0c0dcf15bb6e9c0bce61e9&vid=93da40a8f76995e39d0c0dcf15bb6e9c0bce61e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %