1,3-Diacetoxyacetone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2843-25G
D2843-5G
TCIAD2843-25GEA
241
EUR
TCIAD2843-25G
TCIAD2843-5G
1,3-Diacetoxyacetone ≥98.0% (por GC)
1,3-Diacetoxyacetone
Formula:
C₇H₁₀O₅ |
Número MDL:
MFCD01310655 Núm. CAS: 6946-10-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |