Daminozida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Daminozide, Succinic acid 2,2-Dimethylhydrazide
D4015-25G D4015-5G
TCIAD4015-25GEA 169 EUR
TCIAD4015-25G TCIAD4015-5G
Daminozida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Daminozida
Formula: C₆H₁₂N₂O₃
Pto. de fusión: 155°C
Número MDL: MFCD00002787
Núm. CAS: 1596-84-5
EINECS: 216-485-9
Índice Merck: 14,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba4e693d5f6a98a8772e8e2b6b72920d2fc29da3&vid=ba4e693d5f6a98a8772e8e2b6b72920d2fc29da3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %