N-Hidroxicarbamato de terc-butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Boc-hydroxylamine, N-tert-Butoxycarbonylhydroxylamine, N-Tert-Boc-Hydroxylamine
H0848-25G H0848-5G
TCIAH0848-25GEA 82 EUR
TCIAH0848-25G TCIAH0848-5G
N-Hidroxicarbamato de terc-butilo ≥98.0% (por GC)
N-Hidroxicarbamato de terc-butilo
Formula: C₅H₁₁NO₃
MW: 133.15 g/mol
Número MDL: MFCD00002107
Núm. CAS: 36016-38-3
EINECS: 252-836-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=284c8edfda65b224aabb573f43efc8795f3ab4b1&vid=284c8edfda65b224aabb573f43efc8795f3ab4b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C