Ácido iminodi(acético) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2'-Azanediyldiacetic acid
I0006-25G I0006-500G
TCIAI0006-25GEA 16 EUR
TCIAI0006-25G TCIAI0006-500G
Ácido iminodi(acético) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido iminodi(acético)
Formula: C₄H₇NO₄
Número MDL: MFCD00004280
Núm. CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Índice Merck: 14,04917
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=231836272d31b287c91de56bfd89d6e7ea324d69&vid=231836272d31b287c91de56bfd89d6e7ea324d69&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency