N,N-Dietilhidroxilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1339-25ML D1339-500ML D1339-100ML
TCIAD1339-25MLEA 18 EUR
TCIAD1339-25ML TCIAD1339-500ML TCIAD1339-100ML
N,N-Dietilhidroxilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dietilhidroxilamina
Formula: C₄H₁₁NO
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00002126
Núm. CAS: 3710-84-7
EINECS: 223-055-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5983be6139da5517027b116de8c1253f058dc6b9&vid=5983be6139da5517027b116de8c1253f058dc6b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %