Tereftalohidrazida ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Terephthalic Dihydrazide
T0758-25G T0758-500G
TCIAT0758-25GEA 56 EUR
TCIAT0758-25G TCIAT0758-500G
Tereftalohidrazida ≥90.0% (by HPLC)
Tereftalohidrazida
Formula: C₈H₁₀N₄O₂
MW: 194,19 g/mol
Número MDL: MFCD00014762
Núm. CAS: 136-64-1
EINECS: 205-253-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a28321bfd79caaa7d85c9424db373fb1f51663f&vid=8a28321bfd79caaa7d85c9424db373fb1f51663f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 28.00 to 29.20 %
Solubility in dilute HCl very faint turbidity