Isocianuro de (p-toluenosulfonil)metilo ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-((Isocyanomethyl)sulphonyl)-4-methylbenzene, Tosylmethyl isocyanide
T1046-25G T1046-5G
TCIAT1046-25GEA 91 EUR
TCIAT1046-25G TCIAT1046-5G
Isocianuro de (p-toluenosulfonil)metilo ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Isocianuro de (p-toluenosulfonil)metilo
Formula: C₉H₉NO₂S
MW: 195.24 g/mol
Número MDL: MFCD00000005
Núm. CAS: 36635-61-7
EINECS: 253-140-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,09556
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0007398119e07782b311d52fad0f6fb77065467a&vid=0007398119e07782b311d52fad0f6fb77065467a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %