N-Ciclohexiltolueno-p-sulfonamida ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
C2032-25G C2032-500G
TCIAC2032-25GEA 19 EUR
TCIAC2032-25G TCIAC2032-500G
N-Ciclohexiltolueno-p-sulfonamida ≥99.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-Ciclohexiltolueno-p-sulfonamida
Formula: C₁₃H₁₉NO₂S
Número MDL: MFCD00014285
Núm. CAS: 80-30-8
EINECS: 201-268-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29ce7466d9c78f191b52bdd56babe69f0a3aa61c&vid=29ce7466d9c78f191b52bdd56babe69f0a3aa61c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C