Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
H0306-25G H0306-500G H0306-100G
TCIAH0306-25GEA 45 EUR
TCIAH0306-25G TCIAH0306-500G TCIAH0306-100G
Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico monohidrato
Formula: C₉H₇NO₄S·1H₂O
MW: 243.2365 g/mol
Número MDL: MFCD00006795
Núm. CAS: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Índice Merck: 14,04844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a28ca40ee2c46ec1c6ec556d42f63f9817b8feab&vid=a28ca40ee2c46ec1c6ec556d42f63f9817b8feab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Water 7.0 to 7.8 %