Cloruro de quinolina-8-sulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Quinoline-8-sulphonyl chloride
Q0016-25G Q0016-5G
TCIAQ0016-25GEA 294 EUR
TCIAQ0016-25G TCIAQ0016-5G
Cloruro de quinolina-8-sulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de quinolina-8-sulfonilo
Formula: C₉H₆ClNO₂S
MW: 227,67 g/mol
Número MDL: MFCD00006808
Núm. CAS: 18704-37-5
EINECS: 242-515-5
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cac435f806dc4b5697fe7a18d3b3d1b16fd555a&vid=2cac435f806dc4b5697fe7a18d3b3d1b16fd555a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C