1-(Hidroximetil)-5,5-dimetilhidantoína ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5,5-Dimethyl-1-(hydroxymethyl)hydantoin
M0668-25G M0668-500G
TCIAM0668-25GEA 16 EUR
TCIAM0668-25G TCIAM0668-500G
1-(Hidroximetil)-5,5-dimetilhidantoína ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-(Hidroximetil)-5,5-dimetilhidantoína
Formula: C₆H₁₀N₂O₃
MW: 158,16 g/mol
Número MDL: MFCD00020866
Núm. CAS: 116-25-6
EINECS: 204-132-1
Índice Merck: 14,04831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e337463cdd7b0041f8f4b27064a93f7b3c358b8&vid=9e337463cdd7b0041f8f4b27064a93f7b3c358b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency