2-Naftonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Naphthalene-2-carbonitrile
N0039-25G N0039-5G
TCIAN0039-25GEA 134 EUR
TCIAN0039-25G TCIAN0039-5G
2-Naftonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Naftonitrilo
Formula: C₁₁H₇N
MW: 153,18 g/mol
Pto. Ebullición: 156°C
Número MDL: MFCD00016807
Núm. CAS: 613-46-7
EINECS: 210-344-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b107afbeaf620e1f2102c222afba3068e736c03&vid=2b107afbeaf620e1f2102c222afba3068e736c03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency