N-Etilpiridina-4-metilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine, 4-(Ethylaminomethyl)pyridine
E0283-25G E0283-250G
TCIAE0283-25GEA 51 EUR
TCIAE0283-25G TCIAE0283-250G
N-Etilpiridina-4-metilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N-Etilpiridina-4-metilamina
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,20 g/mol
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00023632
Núm. CAS: 33403-97-3
EINECS: 251-506-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c19999bc236b3e77a102c5a51af7b04cf02bff2&vid=8c19999bc236b3e77a102c5a51af7b04cf02bff2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %