Piridina-2,6-diildimetanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
P0803-25G
P0803-5G
TCIAP0803-25GEA
179
EUR
TCIAP0803-25G
TCIAP0803-5G
Piridina-2,6-diildimetanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Piridina-2,6-diildimetanol
Formula:
C₇H₉NO₂ MW: 139,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006351 Núm. CAS: 1195-59-1 EINECS: 214-803-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 112.0 to 115.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |