4-(Dimetilamino)cinamaldehído ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
D0648-25G
D0648-5G
TCIAD0648-25GEA
179
EUR
TCIAD0648-25G
TCIAD0648-5G
4-(Dimetilamino)cinamaldehído ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-(Dimetilamino)cinamaldehído
Formula:
C₁₁H₁₃NO MW: 175.23 g/mol |
Número MDL:
MFCD00007002 Núm. CAS: 6203-18-5 EINECS: 228-267-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 139.0 to 142.0 deg-C |