4-Metoxicinamaldehido ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1012-25G M1012-5G
TCIAM1012-25GEA 74 EUR
TCIAM1012-25G TCIAM1012-5G
4-Metoxicinamaldehido ≥97.0% (por GC)
4-Metoxicinamaldehido
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 176°C
Número MDL: MFCD00017343
Núm. CAS: 1963-36-6
EINECS: 217-807-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45f8c011f49afae684fcbc13345ad64509f4930&vid=e45f8c011f49afae684fcbc13345ad64509f4930&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity