6-Amino-1,3-dimethyluracil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Amino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 4-Amino-1,3-Dimethyluracil
A1420-25G A1420-500G
TCIAA1420-25GEA 18 EUR
TCIAA1420-25G TCIAA1420-500G
6-Amino-1,3-dimethyluracil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Amino-1,3-dimethyluracil
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,1546 g/mol
Número MDL: MFCD00006552
Núm. CAS: 6642-31-5
EINECS: 229-662-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b29f6e005c9c8b2f02fd2072d601deccdc9a3c5a&vid=b29f6e005c9c8b2f02fd2072d601deccdc9a3c5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot 1mol/L NaOH almost transparency