1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
D3850-1G D3850-5G D3850-25G
TCIAD3850-1GEA 53 EUR
TCIAD3850-1G TCIAD3850-5G TCIAD3850-25G
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate
Formula: C₁₅H₂₅BF₄N₂
MW: 320,18 g/mol
Número MDL: MFCD04973310
Núm. CAS: 286014-38-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C