Cloruro de (±)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0050-25G C0050-500G
TCIAC0050-25GEA 20 EUR
TCIAC0050-25G TCIAC0050-500G
Cloruro de (±)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de (±)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio
Formula: C₇H₁₆ClNO₃
Número MDL: MFCD00011904
Núm. CAS: 461-05-2
EINECS: 207-309-1
Índice Merck: 14,01849
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dfc8676534409786e7daf327ed8b78a3284f2dd&vid=1dfc8676534409786e7daf327ed8b78a3284f2dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency