Hidróxido de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
C0049-25G C0049-5G
TCIAC0049-25GEA 121 EUR
TCIAC0049-25G TCIAC0049-5G
Hidróxido de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Hidróxido de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio
Formula: C₇H₁₅NO₃
MW: 161.20 g/mol
Número MDL: MFCD00038747
Núm. CAS: 541-15-1
EINECS: 208-768-0
Índice Merck: 14,01849
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fdc3ce56dcb7b3b5534172567328653c3d1b793&vid=3fdc3ce56dcb7b3b5534172567328653c3d1b793&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity