(2-Aminoetoxi)(difenil)borano ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
D0281-10G D0281-25G
TCIAD0281-10GEA 123 EUR
TCIAD0281-10G TCIAD0281-25G
(2-Aminoetoxi)(difenil)borano ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(2-Aminoetoxi)(difenil)borano
Formula: C₁₄H₁₆BNO
Número MDL: MFCD00014823
Núm. CAS: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98e64c219629694f77e057368588907697269d2b&vid=98e64c219629694f77e057368588907697269d2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 194.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency