Cloruro de trifenil(1-naftilmetil)fosfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0700-25G N0700-5G
TCIAN0700-25GEA 223 EUR
TCIAN0700-25G TCIAN0700-5G
Cloruro de trifenil(1-naftilmetil)fosfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de trifenil(1-naftilmetil)fosfonio
Formula: C₂₉H₂₄ClP
Número MDL: MFCD00031658
Núm. CAS: 23277-00-1
EINECS: 245-548-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76fb6c840efc47fbd7524a1d90c83c83175cf54a&vid=76fb6c840efc47fbd7524a1d90c83c83175cf54a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %