Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
C0377-25G
C0377-1G
C0377-5G
TCIAC0377-25GEA
151
EUR
TCIAC0377-25G
TCIAC0377-1G
TCIAC0377-5G
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Formula:
C₈H₁₀NO₆P·1H₂O Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00006333 Núm. CAS: 41468-25-1 Índice Merck: 14,07979 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |
Drying loss | max. 0.5 % |