Ftalazin-1(2H)-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1179-25G P1179-500G
TCIAP1179-25GEA 24 EUR
TCIAP1179-25G TCIAP1179-500G
Ftalazin-1(2H)-ona ≥98.0% (por GC)
Ftalazin-1(2H)-ona
Formula: C₈H₆N₂O
Pto. Ebullición: 337°C
Número MDL: MFCD00006892
Núm. CAS: 119-39-1
EINECS: 204-319-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63f08aca08fe9336ffce8687223ed8fd6cc05c88&vid=63f08aca08fe9336ffce8687223ed8fd6cc05c88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency