Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
G0213-25G G0213-250G
TCIAG0213-25GEA 78 EUR
TCIAG0213-25G TCIAG0213-250G
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥85.0% (por GC)
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Formula: C₅₁H₉₈O₆
Pto. Ebullición: 320°C
Número MDL: MFCD00008995
Núm. CAS: 555-44-2
EINECS: 209-098-1
Índice Merck: 14,09736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e4b82c4e429e24451fdef8e13873e8c26ad61e3&vid=2e4b82c4e429e24451fdef8e13873e8c26ad61e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency