Dipropilmalonato de dietilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2762-25ML D2762-500ML
TCIAD2762-25MLEA 19 EUR
TCIAD2762-25ML TCIAD2762-500ML
Dipropilmalonato de dietilo ≥97.0% (por GC)
Dipropilmalonato de dietilo
Formula: C₁₃H₂₄O₄
Pto. Ebullición: 249°C
Número MDL: MFCD00026840
Núm. CAS: 6065-63-0
EINECS: 227-998-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a22ca367dffadeef4767e1a6333e45dc679c26e7&vid=a22ca367dffadeef4767e1a6333e45dc679c26e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %