Methyl phenylglyoxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl benzoylformate, Methyl 2-oxo-2-phenylacetate
B1033-25G B1033-500G B1033-100G
TCIAB1033-25GEA 30 EUR
TCIAB1033-25G TCIAB1033-500G TCIAB1033-100G
Methyl phenylglyoxylate ≥97.0% (por GC)
Methyl phenylglyoxylate
Formula: C₉H₈O₃
Pto. Ebullición: 251°C
Número MDL: MFCD00008443
Núm. CAS: 15206-55-0
EINECS: 239-263-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75d3efd7a2ced5923d1be72e932ca2eab2e3fae3&vid=75d3efd7a2ced5923d1be72e932ca2eab2e3fae3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %