2-Etoxi-3-metilpirazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Ethoxy-2-methylpyrazine
M0809-25G
M0809-5G
TCIAM0809-25GEA
176
EUR
TCIAM0809-25G
TCIAM0809-5G
2-Etoxi-3-metilpirazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Etoxi-3-metilpirazina
Formula:
C₇H₁₀N₂O MW: 138.167 g/mol Pto. Ebullición: 88°C Pto. de inflamación: 66°C |
Número MDL:
MFCD00038025 Núm. CAS: 32737-14-7 EINECS: 251-184-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |