2-sec-Butil-3-metoxipirazina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazine
B2959-1G
B2959-5G
TCIAB2959-1GEA
37
EUR
TCIAB2959-1G
TCIAB2959-5G
2-sec-Butil-3-metoxipirazina ≥97.0% (por GC)
2-sec-Butil-3-metoxipirazina
Formula:
C₉H₁₄N₂O MW: 166.2203 g/mol Pto. Ebullición: 99°C Pto. de inflamación: 77°C |
Número MDL:
MFCD00006136 Núm. CAS: 24168-70-5 EINECS: 246-050-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |