2-Isopropil-3-metoxipirazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0577-1G I0577-5G
TCIAI0577-1GEA 47 EUR
TCIAI0577-1G TCIAI0577-5G
2-Isopropil-3-metoxipirazina ≥98.0% (por GC)
2-Isopropil-3-metoxipirazina
Formula: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,1900 g/mol
Pto. de inflamación: 67°C
Número MDL: MFCD00006135
Núm. CAS: 25773-40-4
EINECS: 247-256-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5902236f8d833581347bbab6b8623287e9215bbf&vid=5902236f8d833581347bbab6b8623287e9215bbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %