Phenylglyoxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Oxo-2-phenylacetic acid, Benzoylformic acid
B1129-25G B1129-5G
TCIAB1129-25GEA 154 EUR
TCIAB1129-25G TCIAB1129-5G
Phenylglyoxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Phenylglyoxylic acid
Formula: C₈H₆O₃
MW: 150.13 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Número MDL: MFCD00002575
Núm. CAS: 611-73-4
EINECS: 210-278-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e4e872b1a5e601f55677e62acb2d3896ecdc6eb&vid=8e4e872b1a5e601f55677e62acb2d3896ecdc6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 67.0 deg-C