Ciclohexilacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C1076-25ML
C1076-500ML
TCIAC1076-25MLEA
52
EUR
TCIAC1076-25ML
TCIAC1076-500ML
Ciclohexilacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Ciclohexilacetato de etilo
Formula:
C₁₀H₁₈O₂ Pto. Ebullición: 212°C Pto. de inflamación: 80°C |
Número MDL:
MFCD00001517 Núm. CAS: 5452-75-5 EINECS: 226-695-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |