2,2-Dimetilpropano-1,3-diamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
D1570-25G D1570-400G
TCIAD1570-25GEA 31 EUR
TCIAD1570-25G TCIAD1570-400G
2,2-Dimetilpropano-1,3-diamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2-Dimetilpropano-1,3-diamina
Formula: C₅H₁₄N₂
MW: 102,1800 g/mol
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de inflamación: 47°C
Número MDL: MFCD00009801
Núm. CAS: 7328-91-8
EINECS: 230-819-0
UN: 2921
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc849976d57d033fae22a84689bf070672e1e0f9&vid=fc849976d57d033fae22a84689bf070672e1e0f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Freezing point 25.0 to 28.0 deg-C